Väteperoxid 3% (w/w) i vatten stabilised
Leverantör: Thermo Scientific
426000010
426000250
426001000
ACRO426000010EA
2325
SEK
ACRO426000010
ACRO426000250
ACRO426001000
Väteperoxid 3% (w/w) i vatten stabilised
Väteperoxid
Formel:
H₂O₂ MW: 34,01 g/mol Kokpunkt: 100 °C (760 mmHg) Smältpunkt: -0,41 °C Densitet: 1,01 g/cm³ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS nummer: 7722-84-1 ADR: 5.1,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Clear colorless Solution |
Stabilizer | Approx. 300 ppm |
Titration with KMnO4 | 3 to 4 % |
GC | ≥97.5 % |