Kaliumklorid för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
418200025 418205000
ACRO418200025EA 3550 SEK
ACRO418200025 ACRO418205000
Kaliumklorid för biokemi
Kaliumklorid
Formel: KCl
Kokpunkt: 1420 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: 770 °C
Densitet: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011360
CAS nummer: 7447-40-7
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
pH 5.5 to 8.0 (5 % in water)
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm