Magnesium bromide, vattenfri 98%, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
413390010
413390050
ACRO413390010EA
395
SEK
ACRO413390010
ACRO413390050
Magnesium bromide, vattenfri 98%, ren
Magnesium bromide
Formel:
Br₂Mg Smältpunkt: 711 °C Densitet: 3,72 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011105 CAS nummer: 7789-48-2 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to grey Powder or chunks |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % |
Refractive index | 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |