1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
399580050
399580250
ACRO399580050EA
680
SEK
ACRO399580050
ACRO399580250
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 98%
Formel:
C₁₁H₁₉NO₄ Smältpunkt: 159…160 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00673775 CAS nummer: 84358-12-3 |