Cyklopentan 95+%, ren
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
Pentamethylene
397430010
397430050
ACRO397430010EA
1850
SEK
ACRO397430010
ACRO397430050
Cyklopentan 95+%, ren
Cyklopentan
Formel:
C₅H₁₀ MW: 70,13 g/mol Kokpunkt: 50 °C (760 mmHg) Smältpunkt: –94 °C Densitet: 0,75 g/cm³ Flampunkt: –7 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001356 CAS nummer: 287-92-3 UN: 1146 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95.0 % |