Kaliumacetat 99+% för molekylärbiologi
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms:
Acetic acid potassium salt
397120010
397121000
397122500
ACRO397120010EA
2950
SEK
ACRO397120010
ACRO397121000
ACRO397122500
Kaliumacetat 99+% för molekylärbiologi
Kaliumacetat
Formel:
CH₃COOK MW: 98,14 g/mol Smältpunkt: 292 °C Densitet: 1,57 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: >250 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00012458 CAS nummer: 127-08-2 |
Specifikation testresultat
Appearance | White Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % (On dry substance) |
Dnase,Rnase,Protease activity | None detected |
Heavy metals (as Pb) | ≤4 ppm |