Nickel activated 50% uppslamning i vatten catalyst (Raney®-type)
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
395921000 395925000
395921000.EA 1275 SEK
395921000. 395925000.
Nickel activated 50% uppslamning i vatten catalyst (Raney®-type)
Nickel
Formel: Ni
MW: 58,69 g/mol
Kokpunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1453 °C
Densitet: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011137
CAS nummer: 7440-02-0
UN: 1378
ADR: 4.2,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Dark grey to black Slurry in water
pH 8.5 to 12.0 (of supernatant)
Aluminium (Al) ≤8 %
Nickel (Ni) ≥92 %