Trisodium citrate, vattenfri 98%, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
391975000 391970025 391971000
ACRO391975000EA 1250 SEK
ACRO391975000 ACRO391970025 ACRO391971000
Trisodium citrate, vattenfri 98%, ren
Trisodium citrate
Formel: C₆H₅Na₃O₇
Smältpunkt: 300 °C
Densitet: 1,815 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 290 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012462
CAS nummer: 68-04-2
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %