Vatten för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
389390010 389390025
ACRO389390010EA 610 SEK
ACRO389390010 ACRO389390025
Vatten för HPLC
Vatten
Formel: H₂O
Kokpunkt: 100 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: 0 °C
Densitet: 1 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Liquid
UV at 254 nm A: ≤0.004
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm