Natriumklorid ∼26% i vatten, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
387640010 387640025
ACRO387640010EA 460 SEK
ACRO387640010 ACRO387640025
Natriumklorid ∼26% i vatten, ren
Natriumklorid
Formel: NaCl
Densitet: 1,202 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003477
CAS nummer: 7647-14-5
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 25 to 28 %