Orotic acid, vattenfri 98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
352880100
352881000
ACRO352880100EA
690
SEK
ACRO352880100
ACRO352881000
Orotic acid, vattenfri 98%
Orotic acid
Formel:
C₅H₄N₂O₄ Smältpunkt: >300 °C (dec.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006027 CAS nummer: 65-86-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2 % (K.F.) |
HPLC | ≥97.5 % |