Kaliumklorid 99.999%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
268960250 268961000
ACRO268960250EA 1975 SEK
ACRO268960250 ACRO268961000
Kaliumklorid 99.999%
Kaliumklorid
Formel: KCl
Kokpunkt: 1420 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: 770 °C
Densitet: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011360
CAS nummer: 7447-40-7
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm