Ammoniumacetat 98+% för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
219990500 219992500
ACRO219990500EA 1525 SEK
ACRO219990500 ACRO219992500
Ammoniumacetat 98+% för HPLC
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Smältpunkt: 114 °C
Densitet: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 136 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013066
CAS nummer: 631-61-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Powder or crystals
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 6.5 to 7.5 (5% soln.in water)
Titration with HClO4 ≥98.0 %