Kaliumbromid 99+% för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
212580010 212582500
ACRO212580010EA 3625 SEK
ACRO212580010 ACRO212582500
Kaliumbromid 99+% för biokemi
Potassium bromide
Formel: KBr
Kokpunkt: 1435 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: 734 °C
Densitet: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011358
CAS nummer: 7758-02-3
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Heavy metals ≤5 ppm
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) ≤0.001 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Iodate (IO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %