Natriumsulfat, vattenfri 99+% för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
194100500
194102500
ACRO194100500EA
980
SEK
ACRO194100500
ACRO194102500
Natriumsulfat, vattenfri 99+% för HPLC
Sodium sulphate
Formel:
Na₂SO₄ Kokpunkt: >1700 °C (760 mmHg) Smältpunkt: 884 °C Densitet: 2,7 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS nummer: 7757-82-6 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White Crystalline powder |
Water | ≤0.1 % |
UV | (10 % in water) |
Acidity/alkalinity | ≤0.0002 meq/g |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |