Metanol 99.9%, AcroSeal® för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
124790010 124790025
124790010.EA 880 SEK
124790010. 124790025.
Metanol 99.9%, AcroSeal® för biokemi
Metanol
Formel: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Kokpunkt: 64.7 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: –98 °C
Densitet: 0.791 g/cm³
Flampunkt: 12 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004595
CAS nummer: 67-56-1
UN: 1230
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.85 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g
Titrable base ≤0.0002 meq/g