Skyddshandskar, skärskydd, uvex C500 XG
Leverantör: UVEX
6060007 6060008 6060009 6060010 6060011
112-4570EA 465 SEK
112-4570 112-4571 112-4572 112-4573 112-4574
Skyddshandskar, skärskydd, uvex C500 XG
Handskar
Handskar i bambu-rayon/Dyneema®/glasfiber/polyamid med beläggning i HPE Xtra Grip. Bamboo TwinFlex® tekniken ger maximalt skydd mot skärskador, utmärkt nötningsbeständighet och enastående komfort vid användning.
  • Xtra Grip beläggningen ger säkert grepp under oljiga och våta förhållanden
  • Handflatan, fingrarna och handens baksida är helt belagda
  • Hög komfort och taktilkänsla tack vare climazone teknologi
  • Tål olja och fett
  • Högsta skärskydd, klass 5
  • Silikonfria enligt tryckprov
Typiska användningsområden: bilindustri, byggindustri, bryggerier/dryckesindustri, glasindustri, underhåll/service, metallindustri, monteringsarbete, pappersindustri, frakt/logistik, transportarbete.
Certifikat: SS-EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-Tex® Standard 100