Skyddshjälmar, uvex pheos B-WR
Leverantör: UVEX
9772.930 9772.030 9772.530 9772.430 9772.230 9772.130 9772.330
111-1909EA 300 SEK
111-1909 111-1906 111-1879 111-1922 111-1921 111-1920 114-8685
Skyddshjälmar, uvex pheos B-WR
Hjälmar Safety Helmets
Dessa ventilerade hjälmar ger skydd även vid extremt låga temperaturer (ned till −30 °C). De ger även skydd mot stänk av smält metall.
  • Tre justerbara ventilationshål släpper in luft och bidrar till att reglera temperaturen i hjälmen så att den blir behagligare att bära
  • Adaptersystem för montering av uvex visir, uvex hörselkåpor och lampor
  • Upphängningsanordning med spärrhjul för justering av bredden ger en individuell passform
Storlek: 520 till 610 mm
EN 397, low temperature (–30 °C), and molten metal
Certifikat: SS-EN 397, låga temperaturer (–30More Product Information
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable