Vinterskyddskängor, med snörning, uvex quatro pro, 8402
Leverantör: UVEX
8402.2/44 8402.2/45 8402.2/46 8402.2/47 8402.2/48 8402.2/50 8402.2/38 8402.2/39 8402.2/40 8402.2/41 8402.2/42 8402.2/43 8402.2/49
114-7075EA 1975 SEK
114-7075 114-7076 114-7077 114-7078 114-7079 114-7081 114-8688 114-8689 114-8690 114-8691 114-8692 114-7074 114-7080
Vinterskyddskängor, med snörning, uvex quatro pro, 8402
Skor och kängor
Stabila och bekväma antistatiska skyddskängor med vattenavstötande läder, med mjuk polstrad skaftkant och polstrad dammplös samt självrengörande och halkskyddad PUR-sula med dubbel densitet (4,5 mm, tål upp till 120 °C, olje- och bensinresistent, silikonfri).
  • Climazone technology for improved comfort
  • Warm fleece lining
  • Removable, anti-static insole with a moisture control system creates a superior foot climate and improved comfort
  • uvex 3D hydroflex® foam insole for exceptional shock absorption in the heel and under the front of the foot
  • Sole offers integrated heel support
  • Smooth running, dirt resistant lacing system
  • Foam scuff cap for additional protection
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
Färg: svart
Certifikat: DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S3, CI, SRC