Koppar(II)sulfat, vattenfri 98%, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
422870050
422875000
422870025
422870100
422871000
ACRO422870050EA
470
SEK
ACRO422870050
ACRO422875000
ACRO422870025
ACRO422870100
ACRO422871000
Koppar(II)sulfat, vattenfri 98%, ren
Koppar(II)sulfat
Formel:
CuSO₄ Smältpunkt: 200 °C (dec.) Densitet: 3,603 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010981 CAS nummer: 7758-98-7 UN: 3077 ADR: 9,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Light grey Powder |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |