Dibutylamin för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Di-n-butylamine, N-butyl-1-propanamine
390610100 390611000
ACRO390610100EA 785 SEK
ACRO390610100 ACRO390611000
Dibutylamin för HPLC
Dibutylamin
Formel: C₈H₁₉N
MW: 129.25 g/mol
Kokpunkt: 159
Smältpunkt: –62 °C
Densitet: 0.76 g/cm³
Flampunkt: 39 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009429
CAS nummer: 111-92-2
UN: 2248
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
UV transmittance ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm)