Väteklorid ∼0.5 M i metanol
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
391741000 391748000
ACRO391741000EA 575 SEK
ACRO391741000 ACRO391748000
Väteklorid ∼0.5 M i metanol
Väteklorid
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Smältpunkt: -30 °C
Flampunkt: 12 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.4 to 0.6 M