Oxalsyra, vattenfri 98%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
186430010 186432500 186430050
ACRO186430010EA 1325 SEK
ACRO186430010 ACRO186432500 ACRO186430050
Oxalsyra, vattenfri 98%
Oxalsyra
Formel: C₂H₂O₄
Kokpunkt: 365 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 189…191 °C
Densitet: 1,9 g/cm³
Flampunkt: >93,4 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002573
CAS nummer: 144-62-7
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 191 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
pH 8.5 to 10.5 (10 % suspension in water)