Chromium(III) chloride, vattenfri 99%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: Chromium trichloride
190470250 190470050 190471000
ACRO190470250EA 1350 SEK
ACRO190470250 ACRO190470050 ACRO190471000
Chromium(III) chloride, vattenfri 99%
Chromium(III) chloride
Formel: Cl₃Cr
MW: 158,35 g/mol
Smältpunkt: 1152 °C
Densitet: 2,8 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010948
CAS nummer: 10025-73-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Purple Glistening powder or flakes
Assay ≥98.5 %