Fosforsyra 98+%, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
389025000 389020025 389021000
389025000.EA 865 SEK
389025000. 389020025. 389021000.
Fosforsyra 98+%, ren
Fosforsyra
Formel: H₃PO₄
Kokpunkt: ∼158 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 42 °C
Densitet: 1,7 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011340
CAS nummer: 7664-38-2
UN: 3453
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm