Diklormetan 99.8% stabilised för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
Stabilization: med metanol
364230010 364230025
ACRO364230010EA 1350 SEK
ACRO364230010 ACRO364230025
Diklormetan 99.8% stabilised för HPLC
Diklormetan
Formel: CH₂Cl₂
Kokpunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –97 °C
Densitet: 1,325 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000881
CAS nummer: 75-09-2
UN: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.8 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤5 APHA
Stabilizer Approx. 0.4 % Methanol
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0001 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
Free chlorine ≤0.0005 %