Stärkelse, lösligt 1% (w/w) i vattenlösning stabilised, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
Stabilization: Stabilised with mercury (II) iodide 100 ppb
380641000 380645000
ACRO380641000EA 655 SEK
ACRO380641000 ACRO380645000
Stärkelse, lösligt 1% (w/w) i vattenlösning stabilised, ren
Stärkelse, lösligt
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00082026
CAS nummer: 9005-84-9
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear to slightly hazy solution
Sensitivity Passes test