Ruthenium(III) nitrosylnitrate I utspädd salpetersyralösning (vattenlösning)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
365040250 365041000 365045000
ACRO365040250EA 1500 SEK
ACRO365040250 ACRO365041000 ACRO365045000
Ruthenium(III) nitrosylnitrate I utspädd salpetersyralösning (vattenlösning)
Ruthenium(III) nitrosylnitrate
Appearance: Clear orange to dark brown Solution
Formel: N₄O₁₀Ru
Densitet: 1,07 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016313
CAS nummer: 34513-98-9
UN: 3093
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear orange to dark brown Solution
Assay 1.5 % Ru (typically)