Starch (from potato) för biokemi, för elektrofores, hydrolysed
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
215121000 215125000
ACRO215121000EA 920 SEK
ACRO215121000 ACRO215125000
Starch (from potato) för biokemi, för elektrofores, hydrolysed
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00082026
CAS nummer: 9005-25-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤20 %
Gel strength passes test
Residue after ignition ≤1 %
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable