Rhodium 5% på aktivt kol, torka, pulver, unreduced
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
195440050 195440250 195440010
ACRO195440050EA 12400 SEK
ACRO195440050 ACRO195440250 ACRO195440010
Rhodium 5% på aktivt kol, torka, pulver, unreduced
Rhodium
Formel: Rh
Kokpunkt: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1960 °C
Densitet: 12,41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011201
CAS nummer: 7440-16-6
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Grey-black to black Powder
Assay 4.5 to 5.5 % (Rh)
Particle Size/Sieve analysis <128 um: 99%
Additional info 128 um: 99%