Aluminiumoxid basisk Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A för kromatografi
Leverantör: Thermo Scientific
189990010 189990051 189990250
ACRO189990010EA 1575 SEK
ACRO189990010 ACRO189990051 ACRO189990250
Aluminiumoxid basisk Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A för kromatografi
Aluminium oxide basic
Formel: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Kokpunkt: 2977 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: 2030 °C
Densitet: 3,97 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003424
CAS nummer: 1344-28-1
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to off-white Powder
Particle size ≤5 % (<40 µm)
Specific surface area 185 to 225 m²/g
pH 8.5 to 10.5 (10% aqueous suspension)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %