Polyethyleneimine, M.W. ∼ 60,000 50% (w/w) i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
178571000
178572500
178570010
ACRO178571000EA
1300
SEK
ACRO178571000
ACRO178572500
ACRO178570010
Polyethyleneimine, M.W. ∼ 60,000 50% (w/w) i vattenlösning
Polyethyleneimine
CAS No.: 9002-98-6
Formel:
(CH2CH2NH)n Kokpunkt: 100 °C (760 mmHg) Densitet: 1,07 g/cm³ Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00084427 CAS nummer: 9002-98-6 UN: 3082 ADR: 9,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Clear viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 48 to 52 % Solids |
GC | ≥98.5 % |