Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 40% i vatten för biokemi
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
Acrylamide-Bis
330221000
330225000
ACRO330221000EA
945
SEK
ACRO330221000
ACRO330225000
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 40% i vatten för biokemi
Acrylamide : Bisacrylamide
Storage Temperature:
Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00080848 CAS nummer: 79-06-1 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Clear colorless Solution |
UV | at 290 nm A: ≤0.1 |
Acrylic acid (HPLC) | ≤0.001 % |
Conductivity | ≤3 µS/cm |