Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% i vatten för biokemi
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: Acrylamide-Bis
330211000 330215000
ACRO330211000EA 935 SEK
ACRO330211000 ACRO330215000
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% i vatten för biokemi
Acrylamide : Bisacrylamide
Densitet: 1,035 g/cm³
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00080848
CAS nummer: 79-06-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm