Acrylamide : Bisacrylamide (19:1) 40% i vatten för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
330201000 330205000
ACRO330201000EA 895 SEK
ACRO330201000 ACRO330205000
Acrylamide : Bisacrylamide (19:1) 40% i vatten för biokemi
Acrylamide : Bisacrylamide
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00080848
CAS nummer: 79-06-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm