Industrihandskar, uvex phynomic lite
Leverantör: UVEX
6004010 6004011 6004006 6004007 6004008 6004009
112-4504EA 945 SEK
112-4504 112-4505 112-4327 112-4328 112-4329 112-4340
Industrihandskar, uvex phynomic lite
Handskar
uvex phynomic lite är den lättaste skyddshandsken i sin klass. Handskfodret är tillverkat i polyamid/elastan och har en mycket tunn Aquapolymer beläggning över handflata och fingertoppar.
  • Excellent dexterity
  • Excellent dry grip
  • Very high level of breathability
  • Coating is extremely thin but still highly durable
Ideal for precision assembly work and other precision work. Suitable for use in dry and slightly damp areas.
Certifikat: EN 388:2016 (2121X)
Godkända för kontakt med livsmedel
OEKO-TEX® Standard 100