Skyddshandskar, köldskydd, uvex unilite thermo plus
Leverantör: UVEX
6059208 6059209 6059210 6059211
112-4526EA 1425 SEK
112-4526 112-4527 112-4528 112-4529
Skyddshandskar, köldskydd, uvex unilite thermo plus
Handskar
Skyddshandskar för vinterbruk med dubbelskiktsdesign: Innerhandsken är tillverkad i akryl och en ny ullblandning, ytterhandsken är tillverkad i polyamid/elastan. Handsken har en flexibel polymerbeläggning över handflata, fingrar och delvis på baksidan av handen.
  • Mycket tålig beläggning som förblir flexibel även vid låga temperaturer
  • Dubbelskiktsdesign ger en effektiv isolering
  • Utmärkt fingerrörlighet, hög flexibilitet
  • Mekanisk styrka
Idealiska för truckförare och för användning i kyllager eller vid arbete under kalla förhållanden. För användning i torra och lätt fuktiga miljöer.
Certifikat: EN 388 (3131X), EN 511 (010)