Handskar, nitril, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Leverantör: KIMBERLY CLARK
97610 97611 97612 97613 97614
112-4862EA 285 SEK
112-4862 112-4863 112-4864 112-4865 112-4866
Handskar, nitril, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Handskar
För skydd inom främst life science och läkemedelsindustri. Latexfria, silikonfria, antistatiska handskar som ger all komfort och skydd som krävs i forskningslaboratorier. Den syntetiska nitrilpolymeren (akrylnitrilbutadien) är mycket vattentät och med låg risk för små hål (låg AQL). Vid användning avleder handsken statisk elektricitet och minimerar risken för överkänslighet mot latex och silikon. Händerna hålls friska och skyddade för forskning utan kontamination.
  • Mycket bra skydd, hög renhet och kvalitet
  • Lång krage för extra skydd
  • Starkare och smidigare än latex med bättre skydd mot många kemikalier, bland annat cytotoxiska läkemedel
  • Greppmönster på fingertopparna förbättrar greppet och ökar den taktila känsligheten
  • Krage med rullad kant ger extra styrka
  • Ej handspecifika, engångs, går snabbt att ta på, av och återvinna
  • Innehåller inte naturlatex eller silikon, vilket minskar risken för TYP 1 handskrelaterad allergi
Handsken passar utmärkt för applikationer med högre risker inom Life Science, biomedicinskforskning, rättsmedicin och aseptisk läkemedelstillverkning. Den ger den högsta skyddsnivån i Kimtech™ handsksortimentet, är godkänd för kontakt med livsmedel och ger skydd mot kemikaliestänk och mikroorganismer. Resistent mot virus enligt ISO 16604.
Certifikat: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0,65
Food contact approved.