Testkit, Väteperoxidtest för Spectroquant®, Supelco®
Leverantör: Merck
Alla Spectroquant®-testsatser kan användas med spektofotometrarna i Prove-serien och instrumenten Nova 60/60A. Testerna kan inte bara användas på fotometrar och spektofotometrar från Merck utan även på fotometrar och spektrofotometrar från andra leverantörer (programmeringsinformation kan fås på beställning). Spectroquant® celltestsatser.
- Very user friendly, validated methods
- All the necessary reagents for the analysis are contained in the cells for most the test parameters
- Packaging design protects the cells from fluctuation of temperature and moisture during storage and transport
- The barcode on the cells ensures the correct method of analysis is chosen - eliminating mistakes and reducing set-up times
Spectroquant® reagenstestsatser
-Highly stable, ready to use reagent mixtures in a user friendly design
-Free selection of appropriate cell format according to the measuring range
-Long shelf life up to 3 years - all at room temperature
-Automatic selection of the correct method with help of AutoSelector barcode identification
Obs! Intervallet som anges i tabellen nedan gäller för Prove och Nova instrumenten. För vissa test-kit är mätområden inte tillgängligt för Spectroquant® Multy och Move 100.