Testkit, Fenoltest för Spectroquant®, Supelco®
Leverantör: Merck
Alla Spectroquant®-testsatser kan användas med spektofotometrarna i Prove-serien och instrumenten Nova 60/60A. Testerna kan inte bara användas på fotometrar och spektofotometrar från Merck utan även på fotometrar och spektrofotometrar från andra leverantörer (programmeringsinformation kan fås på beställning). Spectroquant® celltestsatser.
- Mycket användarvänliga, validerade metoder
- Alla nödvändiga reagenser för analys för de flesta testparametrar
- Förpackningens design skyddar cellerna från fluktuationer i temperatur och fukt under lagring och transport
- Streckkoden på cellerna säkerställer korrekt analysmetod som väljs - eliminerar misstag och minskar tidsåtgången
Spectroquant® reagenstestsatser
- Mycket stabila, färdiga att använda och en användarvänlig design
- Fritt val av lämpligt cellformat enligt mätområdet
- Lång hållbarhet upp till 3 år - vid rumstemperatur
- Automatiskt val av rätt metod med hjälp av AutoSelector streckkod identifiering
Obs! Intervallet som anges i tabellen nedan gäller för Prove och Nova instrumenten. För vissa test-kit är mätområden inte tillgängligt för Spectroquant® Multy och Move 100.