Visuella färgkit, Järntest, MColortest™, Supelco®
Leverantör: Merck
1.08023.0001 1.11136.0001 1.14403.0001 1.14404.0001 1.14438.0001 1.14660.0001 1.14759.0001 1.18458.0002
1.08023.0001EA 1100 SEK
1.08023.0001 1.11136.0001 1.14403.0001 1.14404.0001 1.14438.0001 1.14660.0001 1.14759.0001 1.18458.0002
Visuella färgkit, Järntest, MColortest™, Supelco®
Testkit för miljöanalys
Testkit för snabb semikvantitativ analys in situ, utan kostnad för transport av prover till laboratoriet. Enkla illustrerade steg-för-steg-anvisningar innebär att kiten kan användas utan särskild kemikalieutbildning.
  • Resultat efter cirka 1 minut
  • Enkel att använda
  • Tillämpningsorienterade mätområden
  • Portabla
  • Ett sortiment med ekonomiska refillförpackningar (RP) finns
MQuant® med färgdiskkomparator
Med hjälp av komparatorskivan är dessa testsatser särskilt lämpliga för analys av grumligt och färgat vatten. Komparatorskivan är en praktisk och robust färgjämförelseenhet som ger tillförlitliga mätningar, även i fuktiga miljöer. Idealisk för prover med medelhög till hög koncentration i applikationer som sträcker sig från testning av vatten på flaska till avloppsvatten och andra industriella vattentester.
MQuant® titrimetriska och kolorimetriska metoder
Det här sortimentet omfattar både titrimetriska och kolorimetriska tester för medelhöga koncentrationer. Med det breda utbudet av tillgängliga testparametrar är de här snabbtesterna det bästa valet för akvarier, fiskodlingar, vattenekologi, miljövård samt kyl- och kokvattenanalys.
MColortest™ med färgkortskomparator (tidigare Aquaquant®)
MColortest™ (MCC)-testsatserna använder kyvetter med långt skiktdjup och är särskilt utformade för mätning av låga jonkoncentrationer (vissa så låga som 0,005 mg/L). De här testsatserna är särskilt lämpliga för analys av dricksvatten, källvatten, renat vatten och mineralvatten samt kyl- och kokvatten.
I tabellen nedan anges vilket mätsystem som används för vilket test, se kolumnen för typ.
MCD = MColortest™-komparatorskiva
MCC = MColortest™-komparatorkort
MTC = MColortest™-titrering och -kolorimetri
Leveransinformation: Varje testsats innehåller alla nödvändiga reagenser, reaktionskuvetter, färgjämförelsediagram eller komparatorhjul och en omfattande bruksanvisning.
Förpackning: Refill (RP)= Refillförpackning