Visuella färgkit, Cyanidtest, MColortest™, Supelco®
Leverantör: Merck
1.14417.0001 1.14429.0001 1.14798.0001 1.18457.0002
1.14417.0001EA 2350 SEK
1.14417.0001 1.14429.0001 1.14798.0001 1.18457.0002
Visuella färgkit, Cyanidtest, MColortest™, Supelco®
Testkit för miljöanalys
Snabbtester, visuell färgjämförelse.
  • Resultat efter cirka 7 minuter
  • Enkel att använda
  • Tillämpningsorienterade mätområden
  • Portabla
  • Ett sortiment med ekonomiska refillförpackningar (RP) finns
MQuant® with colour card comparator
By using cuvettes with a long light path, the MQuant® (MCC) test kits are especially suited for measuring low ion concentrations (some as low as 0,005 mg/l). These test kits are especially appropriate for analysing drinking water, spring water, purified and mineral water, as well as cooling and boiler water.
MColortest™ med färgskivekomparator (tidigare Microquant®)
När komparatorskivan används är de här testkiten särskilt lämpliga för analys av grumliga och färgade vattenprover. Komparatorskivan är en praktisk och robust färgjämförelseenhet som ger tillförlitliga mätningar, även i fuktiga miljöer. Perfekt för prover med medelhög till hög koncentration i många olika typer av tillämpningar, från test av vatten på flaska till avloppsvatten och andra industrivattentester.
Leveransinformation: Varje testsats innehåller alla nödvändiga reagenser, reaktionskuvetter, färgjämförelsediagram eller komparatorhjul och en omfattande bruksanvisning.