Tillbehör
Leverantör: MARTOR ARGENTAX
9921.08 9922.08 9920.08
233-0198EA 415 SEK
233-0198 MARO9922.08 223-0116
Tillbehör
Knivar
Dessa robusta hållare gjorda av slitstark nylon gör att du kan bära såväl MARTOR-saxar som säkerhetssaxar när de inte används.
  • Liten hållare: Perfekt för alla kompakta MARTOR säkerhetsknivar och saxar – med extra utrymme för en penna eller en förpackning blad
  • Medelstor hållare: Perfekt för alla medelstora MARTOR-säkerhetsknivar och -saxar – med extra fickor för en extra kniv, en penna och en förpackning blad
  • Stor hållare: Perfekt för alla stora MARTOR-säkerhetsknivar och -saxar – med extra fickor för en extra kniv, en penna och en förpackning blad
The belt holster can be attached to your belt in two ways: By clip-on or velcro fastener. Velcro is recommended for belts; the clip can also be used on many other areas of clothing, such as a trouser pocket.