Visuella färgkit, Silikattest (kiselsyra), MQuant®, Supelco®
Leverantör: Merck
1.14410.0001 1.18323.0002 1.14792.0001
1.14410.0001EA 2000 SEK
1.14410.0001 1.18323.0002 1.14792.0001
Visuella färgkit, Silikattest (kiselsyra), MQuant®, Supelco®
Testkit för miljöanalys
Snabbtester, visuell färgjämförelse.
  • Resultat efter cirka 1 minut
  • Enkel att använda
  • Tillämpningsorienterade mätområden
  • Portabla
  • Ett sortiment med ekonomiska refillförpackningar (RP) finns
MQuant® med färgkortskomparator
MColortest™ (MCC)-testsatserna använder kyvetter med långt skiktdjup och är särskilt utformade för mätning av låga jonkoncentrationer (vissa så låga som 0,005 mg/L). De här testsatserna är särskilt lämpliga för analys av dricksvatten, källvatten, renat vatten och mineralvatten samt kyl- och kokvatten.
MQuant® med färgskivekomparator MCD
När komparatorskivan används är de här testkiten särskilt lämpliga för analys av grumliga och färgade vattenprover. Komparatorskivan är en praktisk och robust färgjämförelseenhet som ger tillförlitliga mätningar, även i fuktiga miljöer. Perfekt för prover med medelhög till hög koncentration i många olika typer av tillämpningar, från test av vatten på flaska till avloppsvatten och andra industrivattentester.
Leveransinformation: Varje testsats innehåller alla nödvändiga reagenser, reaktionskuvetter, färgjämförelsediagram eller komparatorhjul och en omfattande bruksanvisning.