Visuella färgkit, Klortest, MColortest™, Supelco®
Leverantör: Merck
1.14670.0001 1.14801.0001 1.14826.0001 1.14976.0001 1.14978.0001 1.14979.0002 1.14977.0002 1.18326.0002 1.14803.0002 1.14434.0001
1.14670.0001EA 496 SEK
1.14670.0001 1.14801.0001 1.14826.0001 1.14976.0001 1.14978.0001 1.14979.0002 1.14977.0002 1.18326.0002 1.14803.0002 1.14434.0001
Visuella färgkit, Klortest, MColortest™, Supelco®
Testkit för miljöanalys
Testkit för snabb semikvantitativ analys in situ, utan kostnad för transport av prover till laboratoriet. Enkla illustrerade steg-för-steg-anvisningar innebär att kiten kan användas utan särskild kemikalieutbildning.
  • Results in approximately 1 minute
  • Easy to use
  • Application-oriented measuring ranges
  • Portable
  • A range of economical refill packs (RP) are available
MQuant® med färgdiskkomparator
Med hjälp av komparatorskivan är dessa testsatser särskilt lämpliga för analys av grumligt och färgat vatten. Komparatorskivan är en praktisk och robust färgjämförelseenhet som ger tillförlitliga mätningar, även i fuktiga miljöer. Idealisk för prover med medelhög till hög koncentration i applikationer som sträcker sig från testning av vatten på flaska till avloppsvatten och andra industriella vattentester.
MQuant® titrimetric and colorimetric methods
Det här sortimentet omfattar både titrimetriska och kolorimetriska tester för medelhöga koncentrationer. Med det breda utbudet av tillgängliga testparametrar är de här snabbtesterna det bästa valet för akvarier, fiskodlingar, vattenekologi, miljövård samt kyl- och kokvattenanalys.
MQuant® med färgkortsjämförare (MCC)
Genom att använda kyvetter med lång ljusväg är MQuant® (MCC) testsatser speciellt lämpade för att mäta låga jonkoncentrationer (vissa så låga som 0,005 mg/L). Dessa testsatser är särskilt lämpliga för att analysera dricksvatten, källvatten, renat och mineralvatten, samt kyl- och pannvatten.
The table below indicates which system of measurement is used for which test see under the column 'Type'.
MCD=MQuant® comparator disc
MCC= MQuant® comparator card
MTC=MQuant® titration and colorimetry
Leveransinformation: Varje testsats innehåller alla nödvändiga reagenser, reaktionskuvetter, färgjämförelsediagram eller komparatorhjul och en omfattande bruksanvisning.
Förpackning: Refill (RP)=Refillförpackning