Visuella färgkit, Fosfattest, MColortest™, Supelco®
Leverantör: Merck
1.08046.0001 1.11138.0001 1.14449.0001 1.18465.0002 1.18466.0002 1.18388.0001 1.18394.0001
1.08046.0001EA 1050 SEK
1.08046.0001 1.11138.0001 1.14449.0001 1.18465.0002 1.18466.0002 1.18388.0001 1.18394.0001
Visuella färgkit, Fosfattest, MColortest™, Supelco®
Testkit för miljöanalys
Snabbtester, visuell färgjämförelse.
  • Resultat efter cirka 1 minut
  • Enkel att använda
  • Tillämpningsorienterade mätområden
  • Portabla
  • Ett sortiment med ekonomiska refillförpackningar (RP) finns
MColortest™ med färgkortskomparator (tidigare Aquaquant®)
MColortest™ (MCC)-testsatserna använder kyvetter med långt skiktdjup och är särskilt utformade för mätning av låga jonkoncentrationer (vissa så låga som 0,005 mg/l). De här testsatserna är särskilt lämpliga för analys av dricksvatten, källvatten, renat vatten och mineralvatten samt kyl- och kokvatten.
Leveransinformation: Varje testsats innehåller alla nödvändiga reagenser, reaktionskuvetter, färgjämförelsediagram och en omfattande bruksanvisning.