Visuella färgkit, Kloridtest, MQuant®, Supelco®
Leverantör: Merck
1.11106.0001 1.11132.0001
1.11106.0001EA 1420 SEK
1.11106.0001 1.11132.0001
Visuella färgkit, Kloridtest, MQuant®, Supelco®
Testkit för miljöanalys
Snabbtester, visuell färgjämförelse.
  • Results in approximately 2 minutes
  • Easy to use
  • Application-oriented measuring ranges
  • Portable
  • A range of economical refill packs (RP) are available
MQuant® titrimetriska och kolorimetriska metoder (tidigare MColortest™).
Det här sortimentet omfattar både titrimetriska och kolorimetriska tester för medelhöga koncentrationer. Med det breda utbudet av tillgängliga testparametrar är de här snabbtesterna det bästa valet för akvarier, fiskodlingar, vattenekologi, miljövård samt kyl- och kokvattenanalys.
Leveransinformation: Varje testsats innehåller alla nödvändiga reagenser, reaktionskuvetter, färgjämförelsediagram och en omfattande bruksanvisning.