Filterspetsar, förlängda, ART™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
2140-HR 2079-HR 2080-HR 2160P-HR
732-1140EA 0 SEK
732-1140 732-2398 732-2400 732-2406
Filterspetsar, förlängda, ART™
Pipettspetsar
Dessa barriärspetsar är utformade för att passa så gott som alla pipetter och användningsområden. Den självtätande barriären ger 100% skydd mot aerosoler och vätskekontaminering.
  • Transparenta, sterila
  • Fria från RNas, DNas, DNA, ATP, mikroorganismer, endotoxin, pyrogen och PCR-hämmare
  • Utökad längd för att förhindra kontaminering då pipettskaftet förhindras att tränga ned i provtagningskärlet
  • Rackets lock kan enkelt göras om från ett traditionellt avtagbart lock till ett fällbart lock som gör det lätt att komma åt spetsarna med ena handen
  • Racket har låshake med snäppfäste, vilket ger en säker och trygg förvaring