Smörsyra
Leverantör: Spectrum Chemical
|
Fara
|
Synonyms:
Butansyra
B1195-2.5LTPV
B1195-200LTBL
B1195-20LTBL
SPCMB1195-2.5LTPVEA
5525
SEK
SPCMB1195-2.5LTPV
SPCMB1195-200LTBL
SPCMB1195-20LTBL
Smörsyra
Smörsyra
Formel:
C₄H₈O₂ MW: 88.11 g/mol Kokpunkt: 163,5 Smältpunkt: –3 °C Densitet: 0.958 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 67 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002814 CAS nummer: 107-92-6 EINECS: 203-532-3 UN: 2820 ADR: 8 III Merck Index: 13,01593 |
Specifikation testresultat
Assay | 98% Min. |