Kalcium D-glukonat, vattenfri, pulver USP
Leverantör: Spectrum Chemical
C1939-12KG C1939-2.5KG C1939-50KGBL
SPCMC1939-12KGEA 16375 SEK
SPCMC1939-12KG SPCMC1939-2.5KG SPCMC1939-50KGBL
Kalcium D-glukonat, vattenfri, pulver USP
Kalcium D-glukonat
Form: Powder
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
Smältpunkt: 178 °C
MDL Number: MFCD00064209
CAS nummer: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 98% Min.